Merck
AMBH2D6EF947
Ambeed, Inc.
Triethylamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.1
MDL番号:
Iupac Name
N,N,N-triethylamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H15N.BrH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636-70-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/636-70-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)