Merck
AMBH2D6EF903
Ambeed, Inc.
1-Carbobenzoxy-3-piperidinecarboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.29
MDL番号:
Iupac Name
1-[(benzyloxy)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-7-4-8-15(9-12)14(18)19-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2,(H,16,17)
InChI Key
FFLPIVZNYJKKDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78190-11-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)