Merck
AMBH2D6EF7E5
Ambeed, Inc.
Tacrine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.73
MDL番号:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
InChI Key
ZUFVXZVXEJHHBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1684-40-8.html
Synonym
1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1684-40-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)