Merck
AMBH2D6EF0E7
Ambeed, Inc.
N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.05
MDL番号:
Iupac Name
N-(6-bromo-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)9-7-4-2-3-6(8)10-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
AZKOTMZRXXAOOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25218-99-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)