Merck
AMBH2D6EF0DC
Ambeed, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3S/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10-14(2,12)13/h3-6,10H,1-2H3
InChI Key
BQBFGIIQPXLTKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5317-89-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)