Merck
AMBH2D6EF03C
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c1-15-7(14)4-3-13-6(9)2-5(4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
CFJDLJIDLYBQQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-79-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)