Merck
AMBH2D6EF034
Ambeed, Inc.
Methyl 5-methoxy-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-methoxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-14-6-3-4-8(10(12)13)7(5-6)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
UAPJKEJWOPOJJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2327-45-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)