Merck
AMBH2D6EF02D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)8-4-7(10)3-2-6(8)5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
RGFRWPAIDRIKSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439117-38-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)