Merck
AMBH2D6EEFFB
Ambeed, Inc.
4-(Phenylthio)benzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.31
MDL番号:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H12N2S/c13-11-7-6-10(8-12(11)14)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13-14H2
InChI Key
YLEPPBFOGUYOEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43156-48-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)