Merck
AMBH2D6EEF83
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2-aminophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5H,6,10H2,1H3
InChI Key
BWQBYHGDMBHIIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-44-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)