コンテンツへスキップ
Merck

AMBH2D6EEECC

Ambeed, Inc.

Isoindolin-4-amine dihydrochloride

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
207.1
MDL番号:

Iupac Name

2,3-dihydro-1H-isoindol-4-ylamine dihydrochloride

Inchi Code

1S/C8H10N2.2ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;;/h1-3,10H,4-5,9H2;2*1H

InChI Key

PPLZYBVXLJLUNH-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Inert atmosphere,Room Temperature

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/92259-85-3.html

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)