Merck
AMBH2D6EEE88
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.6
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-11-7(9-5)3-2-6(8)10-11/h2-4H,1H3
InChI Key
GWHLOBFYCUGPGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14793-00-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)