Merck
AMBH2D6EEE83
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
VSQKTNVCXGXCHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917364-11-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)