Merck
AMBH2D6EEE28
Ambeed, Inc.
H-DL-Asp(OMe)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO4/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65414-77-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)