Merck
AMBH2D6EEB4D
Ambeed, Inc.
3-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-indol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-8-12-7-5-9-3-1-2-4-10(9)12/h1-5,7H,6,8H2,(H,13,14)
InChI Key
OSWNOVFZARRSKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6639-06-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)