Merck
AMBH2D6EEA8D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-12-8(11)7-4-9-6(2)10-5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
OTCUHRIIVIPBID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2134-38-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)