Merck
AMBH2D6EEA7F
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dioxohexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,4-dioxohexanoate
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-3-6(9)5-7(10)8(11)12-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
JGFBKJBAYISHAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13246-52-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13246-52-1.html