Merck
AMBH2D6EDCAD
Ambeed, Inc.
O-(Cyclopropylmethyl)hydroxylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.58
MDL番号:
Iupac Name
[(aminooxy)methyl]cyclopropane hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-6-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
InChI Key
HMMFZNBOQJOULD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74124-04-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)