Merck
AMBH2D6EDA87
Ambeed, Inc.
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI Key
PYNDHEONPQYIAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52815-19-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)