Merck
AMBH2D6EDA68
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-11-8-10-6-4-5-7-12(10)15-9-11/h4-7,11,15H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
GAURNOYXRZQBNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/219862-14-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)