Merck
AMBH2D6ED9A2
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
RYLBYCHERDTVAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/786616-54-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)