Merck
AMBH2D6ECF57
Ambeed, Inc.
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-2-3-11-7(9(12)13)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
BXALETSPBUTZAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21801-80-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)