Merck
AMBH2D6ECF53
Ambeed, Inc.
7-Methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-12-10-3-2-8-4-5-11-7-9(8)6-10/h2-7H,1H3
InChI Key
PNNUXNXZDJVGSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39989-39-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39989-39-4.html