Merck
AMBH2D6ECF48
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-11-7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-10-8/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
InChI Key
SHPHWZPKRWHBKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)