Merck
AMBH2D6ECF24
Ambeed, Inc.
7-Chloro-4-chromanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.61
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7ClO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
YBCBUDKINFJWHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18385-72-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)