Merck
AMBH2D6ECEB6
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.08
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5BrO3S/c8-7-6-5(4(3-9)12-7)10-1-2-11-6/h3H,1-2H2
InChI Key
YEKBJVHBVICUOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852054-42-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)