Merck
AMBH2D6ECD95
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.14
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H5FN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12)
InChI Key
WCSMZAHKVXOYLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16499-56-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16499-56-2.html