Merck
AMBH2D6ECCDC
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-3-5(9)2-7-6(8)4-10-11-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
IZGCREUFIOZTOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-21-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)