Merck
AMBH2D6ECC5B
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.24
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1,1,4,4,7-pentamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C15H21Br/c1-10-8-11-12(9-13(10)16)15(4,5)7-6-14(11,2)3/h8-9H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
ONNHBALCPUEXBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119999-22-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)