Merck
AMBH2D6ECB7D
Ambeed, Inc.
5-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.24
MDL番号:
Iupac Name
5-[(tert-butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-4-7(9(14)15)5-12-6-8/h4-6H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
KOKMNLWZMSIVQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/337904-92-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/337904-92-4.html