Merck
AMBH2D6ECB76
Ambeed, Inc.
4,6-Dimethylpyrimidin-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dimethyl-5-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-6(9)5(2)8-3-7-4/h3,9H,1-2H3
InChI Key
STTRDEPUOJMYIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70345-38-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)