Merck
AMBH2D6ECA92
Ambeed, Inc.
2-Chlorothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.57
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3H2ClNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI Key
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3034-52-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)