Merck
AMBH2D6EC5D9
Ambeed, Inc.
5-Nitro-1H-indazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.15
MDL番号:
Iupac Name
5-nitro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5N3O3/c12-4-8-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)9-10-8/h1-4H,(H,9,10)
InChI Key
UVUPPLXBIXJRKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677702-36-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)