Merck
AMBH2D6EC574
Ambeed, Inc.
5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(hydroxymethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
UXSXEOUOALNTGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129747-52-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)