Merck
AMBH2D6EC4F1
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.64
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO2S/c1-2-14-5(13)3-4(7(9,10)11)12-6(8)15-3/h2H2,1H3
InChI Key
RLZUPBSTNNZDDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72850-52-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)