Merck
AMBH2D6EC4D1
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-12)11-10-7/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
XQELXOTYHCBYAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102735-84-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)