Merck
AMBH2D6EC2F9
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methylpyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.01
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c1-3-7-2-4(6)5(9)8-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
WXBZTJGZVILJIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1676-57-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)