Merck
AMBH2D6EC0C9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F4I/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H
InChI Key
VQJMGRSHTFVCQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132554-73-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)