Merck
AMBH2D6EC0BE
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H12N4/c1-8(2,3)12-7(10)6(4-9)5-11-12/h5H,10H2,1-3H3
InChI Key
WXEIWFYQLJCWSP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158001-28-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)