Merck
AMBH2D6EC0A6
Ambeed, Inc.
5,7-Dichlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.05
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dichloro[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HCl2N3S/c6-3-2-4(11-1-8-2)10-5(7)9-3/h1H
InChI Key
XYBGDWLYHQAUQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13479-88-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)