Merck
AMBH2D6EBFD9
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-5(4-8)2-3-6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
InChI Key
WQFOGLYQVFBDEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-61-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)