Merck
AMBH2D6EBAD4
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,4-dimethylnicotinate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-7(2)5-6-11-8(9)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
DIZHKKYVLBSXAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37669-78-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)