Merck
AMBH2D6EBA18
Ambeed, Inc.
Methyl 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-3-14-8-4-5-10-9-11(13(15)16-2)6-7-12(10)14/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3
InChI Key
QDESNHYANQBONP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2288709-86-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)