Merck
AMBH2D6EBA15
Ambeed, Inc.
Fmoc-NH-PEG6-CH2CH2COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
575.66
MDL番号:
Iupac Name
1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid
Inchi Code
1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33)
InChI Key
HEGZERUHBVYZPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882847-34-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/882847-34-9.html