メーカー/製品名
IKA 4238100
パラメーター
0/30-1300 rpm speed
W × H × D
86 mm × 248 mm × 208 mm
シャフト直径× L
16 mm × 220 mm
攪拌機最大容量
100 L
出力
136 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Powerful laboratory stirrer for highly viscous applications and intensive mixing for quantities up to 100 L (H2O). It automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology within the speed range of 0/30 – 1300 rpm. Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions. Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample.
- Digital speed display
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)