Merck
Z766631
Stainless steel sterilization trays
gauge 20, L × W × D 20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122808
物質
stainless steel container
メーカー/製品名
Polarware S20064
L × W × D
20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
キャパシティ
5.25 qt (4.97 L)
ゲージ
20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tray units can be used for either hot or cold sterilization. Covers feature recessed strap handle for ease and safety in transporting, handling and storing.