Merck
Z764574
Sigma-Aldrich
ストップコックアダプター
2 mm PTFE stopcock, bent, joint: ST/NS 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS19/22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)