Merck
Z743256
Julabo水槽チューブ
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8930142
パラメーター
60 °C (180 °C)
内径 × L
12 mm × 1 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.