Merck
Z743254
Julabo水槽チューブ
metal (insulated with connector M16x1), L 3 m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
metal (insulated with connector M16x1)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8930223
パラメーター
50 °C (200 °C)
L
3 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)