Merck
Z743054
Whatman® ガードカートリッジシステム
Guard Cartridge SCX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
特徴
Guard Cartridge SCX
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Whatman 4641-0007
Whatman Article No. 28419627 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
事前に充填済み、使い捨て、プラスチック製のガードカートリッジで、分析カラムを損なう可能性のある望ましくない物質を保持します。HPLCガードカートリッジシステムは広範な用途に使用され、高効率で便利、コストの削減にもなります。このカートリッジは、再利用可能な2種類のガードカートリッジホルダーのいずれにも適合します。一体型のシステムは、WVS HPLCカラムに直接装着することでカラムの一部として一体化し、接続チューブは必要としません。そのため、実質的に効率のロスはありません。
汎用型のシステムは、スタンダードな分析カラムならどれにも使用できるため、従来のHPLCカラムにガードカートリッジの利便性を加えられます。
ガードカートリッジには、シリカ、逆相、陰イオン交換体、陽イオン交換体の4相を揃えています。
ゼロデッドボリューム
ガードカラムは、望ましくない化合物を捕捉することによりHPLCカラムを保護しており、この操作を行わなかったら、そうした化合物がカラムに強く保持されることになります。本製品以外のガードカラム固有の問題点の1つとして、カラムのせいでデッドボリュームが大きくなりすぎたり、(特に短い高速カラムの場合)分離結果の分析時間が長くなることが挙げられます。Whatmanは、ゼロデッドボリュームのHPLCガードカートリッジシステムを開発することにより、この問題を克服しました。このシステムにより、余分なボイドボリュームはほぼすべて除かれ、分離結果に悪影響を及ぼすこともなくなります。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)